Learn More
Masterflex™ Électrovanne de relevage direct 2 voies en PTFE
Code produit 11759759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Teflon
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
11759759 Teflon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11759759 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0154009
Expédition estimée: 10-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Électrovanne PTFE simple bobine
• Micro-électrovanne pour gaz et liquide
• Corps de vanne en PTFE TFE
• Passage fluide bi-directionnel
• Volume mort très faible
• Le changement d'état de l'électrovanne s'effectue à la tension de commutation
• Après commutation réduire la tension d'alimentation de 1/3
• Electrovanne 2/2 NO 12 Vcc
Spécification
À utiliser avec (application) Idéale pour une utilisation avec des liquides de haute pureté ou corrosifs
Température max. de fonctionnement (métrique) 70°C
Matériau Teflon
Quantité 1/boîte
Type Électrovanne à levage direct à 2 voies
Tension 12 VCC