Learn More
Bohlender™ Robinet d’arrêt à 2 voies en PTFE
Code produit 10023431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL18
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre du filetage unitSize
10023431 GL18 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10023431 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur E68418
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vanne PTFE filetée GL
• Compatible verrerie GL, embout GL et raccord GL ci-contre
• Pression maximale d'utilisation: 6 bar
• Température d'utilisation: -30 à 150°C
• Vanne PTFE 2 voies droit mâle GL
• Vanne 2 voies
Spécification
Matériau PTFE
Longueur totale (métrique) 64 mm
À utiliser avec (application) Pour la distribution de liquides ou de gaz
Température min. de fonctionnement (métrique) -30°C
Diamètre du filetage GL18
Largeur (métrique) 30 mm
Forme I
Hauteur (métrique) 45 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 150 °C
Type de produit Robinet d’arrêt à deux voies