Learn More
Masterflex™ Électrovanne de relevage direct 3 voies en PTFE
Code produit 11700029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
12 VCC
24 VCC
Pression maximale:
18 psi
30 psi
60 psi
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Pression maximale unitSize
11700029 12 VCC 30 psi -
11790019 24 VCC 60 psi 1 pièce
12843223 24 VCC 30 psi 1 pièce
13257499 24 VCC 18 psi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11700029 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0154011
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Électrovanne PTFE simple bobine
• Micro-électrovanne pour gaz et liquide
• Corps de vanne en PTFE TFE
• Passage fluide bi-directionnel
• Volume mort très faible
• Le changement d'état de l'électrovanne s'effectue à la tension de commutation
• Après commutation réduire la tension d'alimentation de 1/3
• Electrovanne 3/2 U 12 Vcc
Spécification
À utiliser avec (application) Idéal pour une utilisation avec des liquides de haute pureté ou corrosifs
Température max. de fonctionnement (métrique) 70°C
Matériau PTFE
Quantité 1/boîte
Type Électrovanne à levage direct 3 voies
Tension 12 VCC
Pression maximale 30 psi