Learn More
Masterflex™ Électrovanne de relevage direct 3 voies en PTFE
Code produit 12843223 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
12 VCC
24 VCC
Pression maximale:
18 psi
30 psi
60 psi
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Pression maximale Conditionnement
12843223 24 VCC 30 psi 1 pièce
11700029 12 VCC 30 psi -
11790019 24 VCC 60 psi 1 pièce
13257499 24 VCC 18 psi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12843223 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0154012
Expédition estimée: 04-01-2027
Spécification
À utiliser avec (application) Idéale pour une utilisation avec des liquides de haute pureté ou corrosifs
Température max. de fonctionnement (métrique) 70°C
Matériau PTFE
Quantité 1/boîte
Type Électrovanne à levage direct 3 voies
Tension 24 VCC
Pression maximale 30 psi