Learn More
Bohlender™ Robinets d’arrêt à 3 voies en PTFE
Code produit 10208550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alésage de bouchon:
Diamètre de 3,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alésage de bouchon Conditionnement
10208550 Diamètre de 3,5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10208550 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur E65406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.55€
    129.82€ / 1 pièces
    Économisez 35.73€
    21% de réduction
Expédition estimée: 19-11-2026
Pour la distribution de liquides et de gaz et la déconnexion rapide et facile du débit.
  • Résistance à une plage de température comprise entre 0° et + 110°C
  • Résistance chimique universelle
  • Conformité FDA
  • Pression max. de 2 bar
  • Robinet d’arrêt à 3 voies avec alésage en T et trois connexions
  • Avec écrous en PTFE renforcé en fibre de verre pour la connexion des tubulures
  • Bouchon de robinet d’arrêt conique, serrage augmenté en tournant l’écrou sur le côté inférieur
  • Direction de débit marquée
  • S’adapte aux tubes de 8 mm de dia. ext.
  • Alésage de 3,5 mm de diamètre
  • Filetage M 18 x 2
Spécification
Type Robinet d’arrêt à 3 voies
Alésage de bouchon Diamètre de 3,5 mm
Description Pour filetage M 18 x 2
Matériau PTFE
S’adapte au D.I. de la tubulure D.E. 8 mm
Longueur (métrique) 74 mm
Température (métrique) 0° à +110°C
Certifications/Conformité FDA
Connectors 3 connecteurs