Learn More
Aalborg™ Vanne à pointeau en PTFE à coque en aluminium
Code produit 11860120
Change view
Click to view available options
Comprend:
0,125 in Raccord NPTF
Raccord de mamelon en verre
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
11860120 0,125 in Raccord NPTF 1 pièce
11820140 Raccord de mamelon en verre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11860120 Fournisseur Aalborg™ Code fournisseur VCHTT0A
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
La vanne à pointeau en PTFE à coque en aluminium d’Aalborg™ est conçue pour les applications industrielles et de laboratoire pour la régulation des gaz et liquides corrosifs ou pour un service de haute pureté.
  • Fluides en contact avec le PTFE uniquement
  • Coque métallique structurellement rigide.
  • Un joint torique en PTFE
  • Simplicité : seulement sept composants.
  • Jusqu’à 55 litres standard par minute (air) ou 2,8 litres par min
Spécification
Type Valve à aiguille
Comprend 0,125 in Raccord NPTF
Débit d’air 55 l/min
Vitesse de l’écoulement d’eau 28 mL/min.
Raccord d’entrée NPTF (impériale) 0,125 in NPTF
Température max. de fonctionnement (métrique) 65°C