Learn More
Buerkle™ Pompe de transvasement en PTFE ultra-pure avec tuyau de décharge
Code produit 16319571 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
180 ml/coup
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
16319571 180 ml/coup 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16319571 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 56060401
En stock
Offre une résistance élevée aux produits chimiques et un transfert sûr, même avec des liquides qui attaquent des matériaux classiques tels que le PP ou le PVC.
  • Pièces à contact moyen fabriquées en PTFE
  • Convient au transfert des liquides ultra-purs
  • Le robinet d’arrêt empêche les vapeurs dangereuses de s’échapper et arrête les égouttements après le transfert
  • Le tuyau de décharge mesure 1,2 m
  • Tube à immersion de 32 mm de diamètre
  • Toutes les vannes sont fabriquées en PTFE / PVDF solide
  • Qualité supérieure, garantie de 3 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Profondeur d’immersion de 40 cm
Comprend Tube de décharge
Matériau PTFE
Débit 180 ml/coup
Applications Pour le transfert de liquides ultra purs
Couleur White
Profondeur (métrique) 40 cm
Type de produit Pompe de transvasement
À utiliser avec (équipement) For containers up to 30 L
Quantité 1 de chaque