Learn More
Thermo Scientific™ Flacons PTFE
Product Code. 15486185
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 000 ml
Hauteur (métrique):
26 mm
61 mm
76 mm
80 mm
88 mm
100 mm
115 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Unit Size:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Unit Size
15486185 1 l 185 mm 1 pièce
15426185 10 ml 26 mm 1 pièce
15406185 25 ml 80 mm 1 pièce
15436185 25 ml 61 mm 1 pièce
15416185 50 ml 100 mm 1 pièce
15446185 50 ml 76 mm 1 pièce
15456185 100 ml 88 mm 1 pièce
15466185 250 ml 115 mm 1 pièce
15476185 500 ml 150 mm 1 pièce
15496185 2 000 ml 240 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15486185 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 038115.KT
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour une utilisation avec des réactifs agressifs ou précieux
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Inerte et étanche
  • Flexible et avec bouchon en PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité 1000 mL
Capacité (métrique) 1 l
Matériau PTFE
Contenu et stockage Température ambiante
Hauteur (métrique) 185 mm
Diamètre (métrique) 100 mm
Type de produit Flacon de réactif