Learn More
VITLAB™ Verres de montre en PTFE
Code produit 15282749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
60 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
15282749 60 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15282749 Fournisseur VITLAB™ Code fournisseur 80452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.10€
    27.92€ / 10 pièces
    Économisez 6.18€
    18% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau PTFE
Forme Rond
Type Verre de montre
À utiliser avec (application) Utilisée comme couvercle pour bécher
Diamètre (métrique) 60 mm