Learn More
IKA™ Tige de récupération des barreaux d’agitation revêtus de PTFE
Code produit 10321352 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
350mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10321352 350mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10321352 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0001293100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    95.00€ / 1 pièces
    Économisez 13.00€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Spécification
Description Revêtement en PTFE
À utiliser avec (application) Pour les tiges d’agitation IKAFLON et TRIKA d’une longueur de à 80 mm max.
Diamètre (métrique) 8mm
Longueur (métrique) 350mm