Learn More
Bochem™ Pinces à creusets avec revêtement en PTFE
Code produit 10058710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
250mm
Matériau:
Acier inoxydable
Revêtement de surface:
PTFE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Matériau Revêtement de surface Conditionnement
10058710 250mm Acier inoxydable PTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10058710 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 2401
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 22-12-2026
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. Les pinces de creuset à revêtement en PTFE BOCHEM™ sont dotées d’un revêtement en PTFE.
  • Revêtement en PTFE
  • Avec rainures
Spécification
Type de produit Pinces de creuset
Revêtement de surface PTFE
Longueur (métrique) 250mm
Matériau Acier inoxydable