Learn More
Epredia™ Lames de diagnostic en PTFE
Code produit 10727761 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de puits:
1
3
10
12
Couleur:
Blanc
Bleu
Noir
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de puits Couleur Conditionnement
10727761 1 Bleu 100 pièces
10028210 12 Blanc 100 pièces
10632391 3 Noir 100 pièces
10559451 10 Noir 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10727761 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur X2XER215L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    104.51€ / 100 pièces
    Économisez 10.49€
    9% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ces revêtements hydrophobes lient les liquides appliqués aux puits et maintiennent les fluides dans la zone du puits. Propres, plats et adaptés à une utilisation immédiate
  • Lie les liquides et les garde appliqués à la zone du puits
  • En PTFE
  • Fournit des puits mouillables pour la coloration et la croissance des cultures cellulaires
  • Empêche la contamination croisée
  • Revêtements hydrophobes particulièrement durables et résistants aux colorations les plus puissantes
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Longueur (métrique) 25 mm
Largeur (métrique) 75 mm
Matériau PTFE
Type Lame de diagnostic
Nombre de puits 1
Couleur Bleu
Description Bord rodé de 90°
Diamètre (métrique) Puits de 8 mm
Quantité 100/boîte