Description
- Le PTFE est très durable et résiste aux attaques chimiques
- Pièces de contact du produit en PTFE
- Tiges d’extension à visser pour augmenter la longueur de la poignée
- Adapté à des températures jusqu’à 280°C (400°F)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Louche |
| Matériau | PTFE |
| Type de poignée | Amovible |
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| À utiliser avec (application) | Liquide d’échantillonnage |
| Température (métrique) | Jusqu’à 280°C |
| Diamètre (métrique) | 80 mm |
| Longueur (métrique) de la poignée | 600 mm |