Learn More
Bohlender™ Joints double face en PTFE
Code produit 15860925
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tubes de 5,5 à 6,5 mm de diamètre
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15860925 Tubes de 5,5 à 6,5 mm de diamètre 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15860925 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur H97708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.68€
    47.71€ / 10 pièces
    Économisez 32.97€
    40% de réduction
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellente option de joint pour bouchons à vis Bohlender avec ouverture.
  • Résistance à des températures allant de − 60 °C à + 230 °C
  • Résistance chimique universelle
  • Conformité FDA
  • Anneau en silicone avec rondelle en PTFE double face
  • Après l’assemblage, le produit n’est exposé qu’au PTFE
  • Fournie par boîtes de 10
  • Pour filetage GL 14
Spécification
Couleur blanc
Diamètre (métrique) intérieur 6 mm
À utiliser avec (équipement) Tubes de 5,5 à 6,5 mm de diamètre
Longueur (métrique) 3,6 mm
Quantité 10/boîte
Diamètre (métrique) extérieur 12 mm
Matériau PTFE, silicone
Type Joint d'étanchéité double face