Learn More
BRAND™ Flacon compte-gouttes en PTFE
Code produit 10213681 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10213681 50 ml 1 pièce
10049740 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10213681 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 125328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    114.65€ / 1 pièces
    Économisez 4.35€
    3% de réduction
En stock
Flacon compte-gouttes en PTFE équipé d’un bec compte-gouttes et d’un bouchon à vis.
  • Flexible
  • Excellente résistance chimique
  • Bec compte-gouttes avec bouchon à vis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Comprend Bec compte-gouttes
Matériau PTFE
Closure Included Oui
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Flacon compte-gouttes