Learn More
Bohlender™ Raccords à vis de laboratoire en PTFE/ETFE
Description
- Résistance à une plage de température comprise entre −50° et +150°C
- Résistance chimique universelle
- Conformité FDA
- Pressions jusqu’à 10 bars
- Adapté au vide
- Également utilisé pour fixer les sondes, thermomètres, tubes plongeurs ou câbles dans les récipients de réaction
- Idéal pour une utilisation dans une ambiance agressive (par ex. avec vapeurs agressives ou évaporation)
- Bouchon à vis rouge en ETFE renforcé de fibre de verre, pièces internes composées d’une bague en V (ETFE), d’un anneau conique et d’une bague d’étanchéité (les deux PTFE) ainsi que d’un joint torique (FKM) pour les diamètres de tubulure inférieurs à 3 mm
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA |
| Matériau | PTFE, ETFE |
| À utiliser avec | Tubulure à paroi rigide |
| À utiliser avec (application) | Connecter des équipements et des raccords |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -50°C |
| Propriétés de résistance | Résistance chimique universelle |
| Taille de la tubulure | 2,0 mm |
| Diamètre du filetage | GL 18 |
| Couleur | Rouge / blanc |
| Pression maximale | 10 bar |
| Afficher plus |