Learn More
Bohlender™ Coupelles d’évaporation en PTFE
Code produit 10699401
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10699401 50 ml 1 pièce
10257401 100 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10699401 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur A17002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrant une résistance à la température de -200° jusqu'à +250 °C.
  • Forme cylindrique
  • Résistance chimique universelle
  • Sans bec verseur
  • Conformité FDA
  • Disponibles en différentes capacités
Spécification
Description Forme cylindrique
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau PTFE
Type Capsule d’évaporation
Plage de températures (métrique) -200°C à +250°C
Hauteur (métrique) 25 mm
Diamètre (métrique) 66 mm