Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Film en PTFE
Code produit 15389193 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
25 pi
Conditionnement:
7.62m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
15389193 25 pi 7.62m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15389193 Fournisseur Cole-Parmer™ Essentials Code fournisseur 0827715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00€
    171.79€ / 7.62m
    Économisez 15.21€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-12-2026
Le film PTFE antiadhésif, résistant aux produits chimiques et aux températures extrêmes, protège les plans de travail, les étagères, les tiroirs, les tables, les plateaux, les éviers et autres surfaces.
  • Ce matériau n'est pas poreux, ne se tache pas et n'absorbe ni les odeurs ni autres contaminants.
  • Le film réutilisable est facile à nettoyer et se découpe facilement aux ciseaux.
  • Ses propriétés antiadhésives rendent ce film idéal pour une utilisation comme feuille de pesée.
Spécification
Applications À utiliser comme feuille de pesée
Longueur (impériale) 25 pi
Couleur Opaque
Type de produit Film
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 304,8mm
Longueur (métrique) 7,62 m
Matériau PTFE
Épaisseur 127 μm