Learn More
Bohlender™ Tubes de graisse en fluoroplastique PTFE
Description
- Résistance à une plage de température comprise entre −20° et +260°C
- Résistance chimique universelle
- Les fines particules de PTFE réduisent le frottement entre les surfaces
- Le système d’additifs spéciaux offre une résistance extrêmement élevée à la pression et à la température
- Convient également comme anti-corrosif
- Coefficient de friction très faible
- Ne contient pas de métaux lourds
- Capacité du tube de 100 g
Specifications
Specifications
| Type de produit | Graisse fluoroplastique |
| À utiliser avec (application) | Réduction du frottement entre les surfaces |
| Matériau | PTFE |
| Conditionnement | Tube 100 g |
| Quantité | 100 g |
| Température (métrique) | -20°C à +260°C |