Learn More
Bohlender™ Fluoroslidepaste en PTFE
Code produit 10765433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
56 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10765433 56 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10765433 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur S 187016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.06€
    167.12€ / 1 pièces
    Économisez 50.94€
    23% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-12-2026
Pâte synthétique à haute température extrêmement stable dans un tube refermable.
  • Résistance à une plage de température comprise entre −36° et +260°C
  • Résistance chimique universelle
  • Conformité FDA
  • Coefficient de friction exceptionnellement faible
  • Extrêmement longue durée
  • Résiste à de fortes charges mécaniques
  • Non soluble dans la plupart des solvants
  • Non inflammable et résistant à l’oxygène
  • Compatible avec tous les élastomères et plastiques courants
  • Capacité du tube de 56 g
Spécification
Type de produit Pâte synthétique pour température élevée
Certifications/Conformité Conformité FDA
Matériau PTFE
Conditionnement Tube 56 g
Quantité 56 g
Température (métrique) -36°C à +260°C