Learn More
VITLAB™ Flacon laveur de gaz en PTFE
Code produit 10070651
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10070651 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10070651 Fournisseur VITLAB™ Code fournisseur 159597
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.00€
    467.86€ / 1 pièces
    Économisez 62.14€
    11% de réduction
En stock
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau PTFE
Type Flacon laveur de gaz
Comprend Bouchon avec filetages S 40 Buttress et fritté en PTFE
Porosité 50 μm
Diamètre (métrique) extérieur 61 mm
À utiliser avec (application) Analyse de traces
Quantité 1/boîte