Learn More
Bohlender™ Robinets d’arrêt à 2 voies en PTFE GL
Description
- Résistance à des températures allant de 0°C à +110°C
- Résistance chimique universelle
- Conformité FDA
- Pression max. de 6 bar
- Compatible avec le vide
- Robinet d’arrêt à trois voies avec alésage en L et trois raccords avec filetage GL
- Bouchon de robinet d’arrêt cylindrique pour une bonne étanchéité
- Vanne d’arrêt avec un repère de sens du débit
Spécification
Spécification
| Type | Robinet d’arrêt |
| Alésage de bouchon | Alésage en L |
| Diamètre (métrique) | Alésage 6 mm |
| Description | Filetage GL 25 |
| Matériau | PTFE |
| Pression | 6 bars |
| Longueur (métrique) | 78 mm |
| Température (métrique) | 0° à +110°C |
| Certifications/Conformité | Conformité FDA |
| À utiliser avec (application) | Distribution de liquides et de gaz |
| Afficher plus |