Learn More
BRAND™ Béchers en PTFE de forme basse
Code produit 10588851 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10588851 50 ml 1 pièce
10372711 100 ml 1 pièce
10598851 250 ml 1 pièce
10241031 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10588851 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 90328
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec une résistance à pratiquement tous les produits chimiques et une large plage de températures de fonctionnement, ces béchers sont excellents pour une utilisation générale en laboratoire.
  • Plage de températures de −200° à +260°C
  • La surface est résistante à l’adhérence
  • Sans graduation
  • Avec rebord et bec verseur renforcés
  • Vendu séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc opaque
Diamètre (métrique) externe 43 mm
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau PTFE
Hauteur (métrique) 60 mm
Hauteur (métrique) extérieure 55 mm
Quantité 1 de chaque
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Modèle Forme basse