Description
- Fabriqués en PTFE.
- Le joint sans graisse ne contamine pas l’échantillon.
- Résistance chimique remarquable à des températures d’utilisation comprises entre -200 et +260°C.
- Structure robuste pour une utilisation permanente.
- Avec contour rainuré et bagues d’étanchéité pour une étanchéité exceptionnelle.
- Faible taux de fuite : Q < 1 · 10-4 mbar · l · s-1.
Spécification
Spécification
| Comprend | Contour rainuré |
| Matériau | PTFE |
| Type de produit | Embout rodé |
| Numéro du joint conique standard | NS 29/32 |
| Diamètre du filetage | 29/32 |