Learn More
Horst™ Ruban de chauffage résistant modèle HBSI en PTFE
Code produit 10769442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
0,8m
1 m
1,5m
1,7m
2m
3m
4m
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10769442 1,5m 1 pièce
10456371 0,8m 1 pièce
10200592 1,7m 1 pièce
10436941 2m 1 pièce
10097161 3m 1 pièce
10620383 4m 1 pièce
10749812 1 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10769442 Fournisseur Horst™ Code fournisseur 20603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    624.31€
    189.00€ / 1 pièces
    Économisez 435.31€
    69% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Dimensions (L x l) 1,5 m (L)
Dimensions (L x l x H) 1,5 m (L)
Longueur (métrique) 1,5m
Alimentation électrique Tension ∼230 V
Modèle HBSI
Type de produit Ruban chauffant résistant