Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tuyau en PTFE
Code produit. 15163216
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
2,05 mm
8 mm
Conditionnement:
10m
5m
Code produit. 15163216
Marque: Saint Gobain Life Sciences 07053402LND
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubulure en fluoropolymère entièrement fluorée. Le tuyau en PTFE est d’un blanc opaque à transparent et a un haut degré de rigidité.
  • Entièrement fluorée
  • Rigide
  • Température de fonctionnement élevée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,01 in
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Matériau PTFE
Diamètre (impériale) externe 0.08 in.
Diamètre (métrique) externe 2,05 mm
Longueur totale (impériale) 16.4 ft.
Longueur totale (métrique) 5 m
Épaisseur (impériale) 0.04 in.
Épaisseur (métrique) 1 mm
À utiliser avec (application) Pharmacie, industrie chimique, industrie automobile et pompage des liquides ultrapurs à hautes températures
Température min. de fonctionnement (métrique) -240°C
Quantité d’emballage 1 de chaque
Couleur Transparent
Flexibility Semi-rigide
Max. Operating Temperature (Metric) 260°C
Type de produit Tuyau