Learn More
Horst™ Câbles chauffants étanches à l’humidité en PTFE modèle HST 42
Code produit 10670383
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
1,5m
9m
13m
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10670383 1,5m 1 pièce
10497881 9m 1 pièce
10649042 13m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10670383 Fournisseur Horst™ Code fournisseur 23204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.02€
    82.00€ / 1 pièces
    Économisez 26.02€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Spécification
Dimensions (L x l) 1,5 m (L)
Dimensions (L x l x H) 1,5 m (L)
Longueur (métrique) 1,5m
Alimentation électrique Tension 42 V
Modèle HST 42
Longueur (métrique) du cordon d’alimentation 1,5m
Type de produit Câble chauffant résistant à l'humidité