Learn More
DWK Life Sciences Clé en PTFE avec filetage, avec dispositif de retenue en trois parties
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les bouchons de vannes en PTFE jetables combinés à la vanne jetable polie DURAN™ représentent une alternative sans graisse. Le dispositif de sécurité du robinet en 3 parties est déjà inclus dans la livraison.
- En PTFE avec filetage et dispositif de verrouillage de vanne en 3 parties
- Pour une utilisation avec robinets à voie unique polis DURAN™
- Fonctionnement sans graisse
Spécification
Spécification
| Alésage de bouchon | 2 mm |
| Matériau | PTFE |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Taille du bouchon | NS de 12,5 |
| Nb par paquet | 50/Bte |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec robinets à voie unique polis DURAN™ |