Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Clés en PTFE
Code produit 10160613
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2,5mm
4mm
S’adapte au D.I. de la tubulure:
14,5
18,8
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) S’adapte au D.I. de la tubulure Conditionnement
10160613 4mm 14,5 1 pièce
10135682 4mm 18,8 1 pièce
10145682 2,5mm 14,5 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10160613 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 02171404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.00€
    11.17€ / 1 pièces
    Économisez 2.83€
    20% de réduction
Expédition estimée: 12-11-2026