Learn More
Bohlender™ Robinet d’arrêt à 3 voies à alésage en L en PTFE
Code produit 10155161
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL18
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre du filetage Conditionnement
10155161 GL18 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10155161 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur E 68618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.88€
    137.48€ / 1 pièces
    Économisez 363.40€
    72% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Utilisez ces robinets d’arrêt pour la distribution de liquides ou de gaz. Les robinets d’arrêt à 3 voies à alésage en L en PTFE Bohlender™ sont dotés d’un bouchon de robinet d’arrêt cylindrique pour une bonne étanchéité et d’une vanne d’arrêt avec u
  • Déconnexion rapide et facile du flux
  • Convient à une pression max. de 6 bars ou au vide
  • Résistance chimique universelle
  • Le produit circulant est uniquement exposé au PTFE.
Spécification
Matériau PTFE
Longueur totale (métrique) 74 mm
À utiliser avec (application) Pour la distribution de liquides ou de gaz
Température min. de fonctionnement (métrique) -30°C
Diamètre du filetage GL18
Largeur (métrique) 57 mm
Forme L
Hauteur (métrique) 57 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 150 °C
Type de produit Robinet d’arrêt à trois voies