Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons fermés avec revêtement en PTFE
Code produit 16638482
Modifier l'affichage
Click to view available options
Finition de col:
58 à 400
83-400
89 à 400
Couleur:
Blanc
Type de produit:
Bouchon avec doublure greffée
Bouchon plein
Conditionnement:
24 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Finition de col Couleur Type de produit Conditionnement
16638482 89 à 400 Blanc Bouchon avec doublure greffée 24 pièces
15587975 58 à 400 Blanc Bouchon avec doublure greffée 24 pièces
15583955 83-400 Blanc Bouchon plein 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16638482 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur B1678900BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.30€
    67.50€ / 24 pièces
    Économisez 5.80€
    7% de réduction
En stock
Utilisez ces bouchons pour remplacer nos flacons d’échantillons prélevés sur le terrain, bocaux, bidons et flacons en verre pour l’environnement.
Les bouchons fermés avec revêtement en PTFE Thermo Scientific™ sont des bouchons de rechange pour les flacons, jarres, bidons et tubes d’échantillonnage environnementaux en verre Thermo Scientific.Il s’agit des mêmes bouchons haute qualité avec revêtement en PTFE que ceux utilisés sur nos récipients en verre pour échantillons environnementaux Thermo Scientific.Le revêtement en PTFE est encollé sur le bouchon afin qu’il ne tombe pas ou ne se désolidarise pas du bouchon.
  • Bouchon fermé en polypropylène blanc avec revêtement encollé en PTFE
  • Le bouchon 24-414 a un liner en silicone avec une face en PTFE pour un rembourrage supplémentaire et une étanchéité accrue et sécurisée lorsqu’il est utilisé avec les flacons et des tubes de VOA
Inclut :
Bouchon avec liner encollé
Compatibles avec :
Conçu pour une utilisation avec les flacons, cuves, bidons et tubes en verre pour échantillons environnementaux Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Paramètres de certification Aucun
Couleur Blanc
Description Bouchon fermé sur le dessus
Matériau PP
Nbre par carton 24
Niveau Non traitées
Matériau de revêtement PTFE
Finition de col 89 à 400
Forme Rond
Certifications/Conformité Fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.
Type de produit Bouchon avec doublure greffée