Learn More
Bel-Art™ Kit de barreaux d’agitation magnétiques en PTFE SP Scienceware™
Description
- Utile dans les analyses environnementales et les applications des sciences de la vie dans lesquelles de petits volumes d’échantillons doivent être préparés et évalués
- Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE Teflon™ de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte
- Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2008, tel qu’indiqué dans la certification SGS
- Autoclavable
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2008 |
| Dimensions (L x l x H) | 25.4 x 8, 38.1 x 8, 50.8 x 8 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons, microtubes à essai, tubes à centrifuger |
| Comprend | Anneaux pivotants amovible |
| Revêtement | PTFE |
| Matériau | Aimant Alnico |
| Quantité | 3 tailles |
| Forme | Sphère |
| Type | Barreau d’agitation magnétique |