Learn More
BRAND™ Système de récupération magnétique de barreaux d’agitation en PTFE
Code produit 10018310 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
250 mm
350 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10018310 150 mm 1 pièce
10578401 250 mm 1 pièce
10759011 350 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10018310 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 137700
Expédition estimée: 10-11-2026
En PTFE. La tige magnétique pour récupération des barreaux de l’agitateur magnétique en PTFE BRAND™ possède un noyau magnétique entièrement scellé pour empêcher tout écoulement.
  • En PTFE.
  • Le noyau magnétique est entièrement scellé afin d’éviter tout écoulement.
  • En PTFE.
  • Le noyau magnétique est entièrement scellé afin d’éviter tout écoulement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 8 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau PTFE
Quantité 1