Learn More
Advantec Joint torique en PTFE
Code produit 14891211 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PTFE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
14891211 PTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 14891211 Fournisseur Advantec Code fournisseur 0293015
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Optimisez la filtration grâce à ce joint torique en PTFE.
  • Choisissez parmi une variété d'options.
  • Trouvez les articles compatibles avec les porte-filtres et les cellules agitées.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Porte-filtres en acier inoxydable, KS13
Quantité 1 de chaque
Type de produit Joint torique
Matériau PTFE
Pression max. 1 000 psi