Learn More
Bohlender™ Joint unilatéral en PTFE BOLA™
Code produit 10563632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
8 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur Conditionnement
10563632 8 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10563632 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur H97512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.95€
    31.84€ / 10 pièces
    Économisez 9.11€
    22% de réduction
Expédition estimée: 04-11-2026
Utilisez cette rondelle comme joint pour BOLA Bouchons à vis avec orifice (Réf. H 983-../ H 984-./ H 995-… ) Bohlender™ BOLA™ Les joints PTFE à une face conviennent également pour Duran Casquettes du groupe GL (anciennement Schott AG).
  • Joint en silicone avec rondelles en PTFE
  • Après l’assemblage, le produit n’est exposé qu’au PTFE
  • Résistance chimique universelle
  • Plage de températures :-60 à +230°C
  • Conditionnement :Dix pièces, différentes quantités de commande sont arrondies jusqu’à un facteur 10
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur 8 mm
À utiliser avec (application) Pour les bouchons à vis BOLA et les bouchons GL
Longueur (métrique) 6,5 mm
Quantité 100/paquet
Diamètre (métrique) extérieur 22 mm
Matériau PTFE
Type Joint d'étanchéité unilatéral