Learn More
Bohlender™ Joint unilatéral en PTFE BOLA™
Description
- Joint en silicone avec rondelles en PTFE
- Après l’assemblage, le produit n’est exposé qu’au PTFE
- Résistance chimique universelle
- Plage de températures :-60 à +230°C
- Conditionnement :Dix pièces, différentes quantités de commande sont arrondies jusqu’à un facteur 10
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) intérieur | 29 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour les bouchons à vis BOLA et les bouchons GL |
| Longueur (métrique) | 9 mm |
| Quantité | 100/paquet |
| Diamètre (métrique) extérieur | 12 mm |
| Matériau | PTFE |
| Type | Joint d'étanchéité unilatéral |