Learn More
Bohlender™ Flacon laveur de gaz en PTFE / PFA
Code produit 10728062
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10728062 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10728062 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur A11802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1308.49€
    464.71€ / 1 pièces
    Économisez 843.78€
    64% de réduction
Expédition estimée: 23-11-2026
Flacon laveur de gaz transparent et incassable avec deux raccords filetés. Le flacon laveur de gaz en PTFE / PFA Bohlender™ est fourni avec une fritte standard en PTFE avec une taille de pores de 3 μm.
  • Bouchon en PTFE avec deux raccords filetés.
  • Fritte standard en PTFE avec une taille de pores d’environ 3 μm, vissée sur le tube montant avec un filetage M8x1.
  • La fritte peut être remplacée par un distributeur de gaz en PTFE à alésage fin, qui nécessite une pression primaire inférieure.
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Type Flacon laveur de gaz
Matériau PTFE / PFA
Quantité d’emballage 1/boîte