Learn More
BRAND™ Robinets d’arrêt en PTFE à alésage droit
Code produit 10569341 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
S’adapte au D.I. de la tubulure:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit S’adapte au D.I. de la tubulure Conditionnement
10569341 4 mm -
10300102 8 mm 1 pièce
10304901 7 mm 1 pièce
10203541 6 mm 1 pièce
10152011 5 mm 1 pièce
10360142 9 mm 1 pièce
10374991 3 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10569341 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 88615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.00€
    40.20€ / 1 pièces
    Économisez 4.80€
    10% de réduction
Expédition estimée: 23-11-2026
En PTFE avec levier de vanne en polypropylène. Excellente résistance chimique. Comprend des embouts pour tuyaux intégrés.
  • En PTFE
  • Vanne en polypropylène
  • Avec embouts pour tuyaux à une voie intégrés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Alésage de bouchon 2 mm
Matériau PTFE
S’adapte au D.I. de la tubulure 4 mm
Contenu Embout pour tuyau intégré
Plug Material Polypropylène