Learn More
BRAND™ Robinet d’arrêt à alésage en T en PTFE / polypropylène
Code produit 10788621 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
S’adapte au D.I. de la tubulure:
3 mm
4 mm
6 mm
7 mm
9 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit S’adapte au D.I. de la tubulure Conditionnement
10788621 6 mm 1 pièce
10421253 4 mm 1 pièce
10079930 7 mm 1 pièce
10186411 9 mm 1 pièce
10692432 3 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10788621 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 88665
Expédition estimée: 04-12-2026
En PTFE avec levier de vanne en polypropylène. Excellente résistance chimique. Comprend des embouts pour tuyaux intégrés.
  • En PTFE
  • Vanne en polypropylène
  • Avec embout pour tuyau intégré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Alésage de bouchon 3 mm
Matériau PTFE
S’adapte au D.I. de la tubulure 6 mm
Contenu Embout pour tuyau intégré
Plug Material Polypropylène