Learn More
Bohlender™ Bouchons d’orifice en PTFE
Description
- Résistance à une plage de température comprise entre −200° et +260°C
- Résistance chimique universelle
- Avec filetage mâle UNF 0,25 po 28 G
- Pour tubulure de dia. int. 1,6 mm x dia. ext. 3,2 mm
- Fournis en paquets de 10
- De couleur blanche
Spécification
Spécification
| Taille du bouchon | 28 G |
| Type de produit | Bouchon de type capsule |
| Matériau | PTFE |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Fermeture des ports inutilisés sur les raccords |
| Nb par paquet | 10/paquet |
| Plage de températures (métrique) | -200°C à +260°C |
| À utiliser avec (équipement) | Tubulure de 1,6 mm de dia. int. x 3,2 mm de dia. ext. |