Learn More
Bohlender™ Robinets d’arrêt à 3 voies en PTFE et PP avec connecteurs de tuyau
Description
- Résistance à une plage de température comprise entre 0° et +110°C
- Résistance chimique universelle
- Conformité FDA
- Pression max. de 2 bar
- Robinet d’arrêt à 3 voies avec alésage en T et trois connecteurs de tuyau pour le raccordement de tubulures élastiques (comme Viton™, Tygon™ et silicone)
- Bouchon de robinet d’arrêt conique, le serrage est augmenté en tournant l’écrou sur le côté inférieur
- Direction de débit marquée
- Alésage de 3 mm de diamètre
- S’adapte aux tubes de 8 mm de dia. int.
- Dia. ext. de 9 mm des connecteurs
Spécification
Spécification
| Type | Robinet d’arrêt à 3 voies |
| Alésage de bouchon | 3 mm |
| Description | Dimensions extérieures 60 x 41 x 53 mm |
| Matériau | PTFE |
| Pression | 2 bars max. |
| S’adapte au D.I. de la tubulure | 8 mm |
| Température (métrique) | 0° à +110°C |
| Certifications/Conformité | FDA |
| À utiliser avec (application) | Distribution de liquides / gaz |
| Contenu | Serrage de l’écrou |