Learn More
Poulten Graf™ Distributeur de base Fortuna™ Optifix™
Code produit 10798941
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0.4 à 2 ml
1 à 5 ml
10 à 50 ml
100 à 500 ml
2 à 10 ml
20 à 100 ml
40 à 200 ml
6 à 30 ml
60 à 300 ml
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
10798941 60 à 300 ml -
10364591 0.4 à 2 ml 1 pièce
10339800 100 à 500 ml 1 pièce
10518151 2 à 10 ml 1 pièce
10068790 1 à 5 ml 1 pièce
10768751 10 à 50 ml 1 pièce
10577951 20 à 100 ml 1 pièce
10633971 40 à 200 ml 1 pièce
10008830 6 à 30 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10798941 Fournisseur Poulten Graf™ Code fournisseur 101 08056
Expédition estimée: 02-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les distributeurs Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basic sont dotés d’un vérin de distribution et d’un piston en verre.
Pour le dosage des produits chimiques, acides et liquides cristallisants les plus courants (ne convient pas aux solvants). Les distributeurs Fortuna™ Optifix™ Basic Poulten Graf™ en PTFE / PP / fibre de verre / téflon / céramique sont dotés d’un vérin de distribution et d’un piston en verre.
  • Fabriqué conformément à la norme DIN EN ISO 9001:2008 à base de matériaux de haute qualité
  • Avec un solide piston distributeur en verre à gaine en PTFE
  • Vérin enduit de plastique pour le protéger contre la casse
  • Avec certificat, numéroté individuellement
  • Bouchon de protection en PP ergonomique pour les doigts avec système de réglage du volume
  • La graduation sur l’échelle est gravée au laser et facile à lire
  • Réglage rapide et facile du volume avec réglage précis supplémentaire
Spécification
Type de produit Fortune Optifix Distributeur de base
Couleur Transparent
Matériau PTFE, Polypropylène, Fibre de verre, Teflon, Céramique
Volume (métrique) 60 à 300 ml
À utiliser avec (application) Pour la distribution de solutions aqueuses, d’acides et de liquides cristallisants
Quantité Unité