Learn More
Bohlender™ Pièces internes de rechange HT en PTFE et PPS
Code produit 12710736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (métrique):
Filetage GL 18
Filetage GL 25
À utiliser avec (équipement):
Dia. ext. de tubulure 12,7 mm
Diamètre extérieur de tubulure : 6,35 mm
Diamètre extérieur de tubulure : 9,52 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (métrique) À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12710736 Filetage GL 25 Dia. ext. de tubulure 12,7 mm 1 pièce
10033551 Filetage GL 18 Diamètre extérieur de tubulure : 6,35 mm -
10479001 Filetage GL 25 Diamètre extérieur de tubulure : 6,35 mm 1 pièce
10565362 Filetage GL 25 Diamètre extérieur de tubulure : 9,52 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12710736 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur D64084
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.75€
    43.76€ / 1 pièces
    Économisez 13.99€
    24% de réduction
Expédition estimée: 19-11-2026
Pièces de rechange pour joints à vis de laboratoire utilisées pour connecter les équipements et les raccords à filetages GL à la tubulure à paroi rigide ou aux tubes en verre, en plastique ou en métal.
  • Résistance à une plage de température comprise entre −20° et +250°C
  • Résistance chimique universelle
  • Conformité FDA
  • Pression max. 10 bar
  • Adapté au vide
  • Composées d’une bague en V (PPS), d’une bague conique et d’une bague d’étanchéité (toutes deux en PTFE) ainsi que d’un joint torique (FKM) pour les diamètres de tubulure inférieurs à 3 mm
  • Les applications incluent des sondes de fixation, des thermomètres, des tubes à tremper ou des câbles dans les récipients de réaction
  • Disponibles pour une large gamme de tailles de filetage GL et de diamètres de tubulure
Spécification
À utiliser avec (application) Équipement de connexion / raccords
À utiliser avec (équipement) Dia. ext. de tubulure 12,7 mm
Dimensions (métrique) Filetage GL 25
Matériau PTFE, PPS
Type Pièces de rechange pour joints à vis