Learn More
Bohlender™ Axes d’agitateur à hélice en PTFE
Code produit 10791411
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
50 x 18 x 3 mm
75 x 18 x 3 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10791411 75 x 18 x 3 mm 1 pièce
15351209 50 x 18 x 3 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10791411 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur C 37818
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    486.31€
    251.71€ / 1 pièces
    Économisez 234.60€
    48% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Excellents pour l’aspiration par le bas avec un bon flux axial avec une faible force de cisaillement.
  • Résistance à une plage de température comprise entre - 200° et + 250°C
  • Résistance chimique universelle
  • Conformité FDA
  • Axe en acier inox revêtu de PTFE
  • Hélice entièrement en PTFE avec trois lames coudées à 45°
  • Diamètre du mandrin de 8 mm
  • Disponible en différentes tailles
Spécification
Description Lames angulaires à 45°
Diamètre (métrique) de l’arbre 10 mm
À utiliser avec (application) Agitation, mélange du bas vers le haut
Longueur (métrique) 450 mm
Température (métrique) -200°C à +250°C
Type Axe d’agitateur à turbine
Dimensions (L x l x H) 75 x 18 x 3 mm
Matériau PTFE, acier inoxydable