Learn More
Bohlender™ Feuilles de protection en PTFE
Code produit 10289110
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
300 mm
600 mm
Épaisseur:
0,12 mm
0,25 mm
0,50 mm
1,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Épaisseur Conditionnement
10289110 300 mm 0,50 mm 1 pièce
10741411 300 mm 1,00 mm 1 pièce
10054800 600 mm 0,12 mm 1 pièce
10083401 600 mm 0,25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10289110 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur S180308
Expédition estimée: 21-10-2026
Idéales pour une utilisation en tant que couvre table ou doublure de tiroirs dans le laboratoire.
  • Assurer une résistance à la température de −200° à +250 °C
  • Résistance chimique universelle
  • Conformité FDA
  • Livrés en rouleaux d’une longueur de 1 000 mm
  • De couleur blanche
  • Conviennent également pour une utilisation comme glissière ou pour l’isolation
  • Disponibles dans une gamme d’épaisseurs et de largeurs
Spécification
Type de produit Feuille de protection
Matériau PTFE
Longueur (métrique) 1000 mm
Largeur (métrique) 300 mm
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Couvre table, doublure de tiroirs, isolation
Épaisseur 0,50 mm
Température (métrique) Max +250°C