Learn More
Tige en PTFE, 25,4 mm (1,0 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15472207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 cm
Conditionnement:
Tube
Conditionnement:
30cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15472207 30 cm Tube 30cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15472207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045214.BV
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 9002-84-0 | (C2F4)n | NaN g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau PTFE rod
CAS 9002-84-0
Conditionnement Tube
Formule moléculaire (C2F4)n
Numéro MDL MFCD00084455
Quantité 30 cm
SMILES FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Poids moléculaire (g/mol) NaN