Learn More
Tige de PTFE, 3,18 mm (0,125 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | PTFE rod |
| Note relative au nom | 3.18mm (0.125 in.) dia. |
| CAS | 9002-84-0 |
| Formule moléculaire | (C2F4)n |
| Numéro MDL | MFCD00084455 |
| Quantité | 30 cm |
| SMILES | FC(F)(-*)C(F)(F)-* |
| Poids moléculaire (g/mol) | NaN |
| Forme physique | Tige |