Learn More
Fisherbrand™ Flacon à fond rond en PTFE
Code produit 16296041 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Raccord manchonné:
19/38
24/40
29/42
Diamètre (métrique) externe:
32 mm
42 mm
52 mm
64 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Raccord manchonné Diamètre (métrique) externe Conditionnement
16296041 10 ml 19/38 32 mm 1 pièce
16206051 25 ml 24/40 42 mm 1 pièce
16216051 50 ml 24/40 52 mm 1 pièce
16226051 50 ml 29/42 52 mm 1 pièce
16236051 100 ml 29/42 64 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16296041
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les flacons à fond rond en PTFE Fisherbrand™ ont une finition interne lisse, sont inertes et utilisables jusqu’à 280°C. Les cônes correspondent aux joints en verre rodé standard et sont sans anneaux d’étanchéité.
  • Résistance chimique totale
  • Haute pureté
  • Plage de températures : -200°C à +280°C
  • Non contaminantes
  • Faciles à nettoyer
Spécification
Description Flacon à fond rond en PTFE Fisherbrand™, 10 ml
Capacité (métrique) 10 ml
Matériau PTFE
À utiliser avec (équipement) Joints en verre de masse coniques standard
Raccord manchonné 19/38
Plage de températures (métrique) –200°C à +280°C
Diamètre (métrique) externe 32 mm