Learn More
Thermo Scientific™ Disques laminés en PTFE / caoutchouc
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Pour une étanchéité hautement inerte et non réactive, utilisez les disques laminés en PTFE / caoutchouc Thermo Scientific™.
Pour une étanchéité hautement inerte et non réactive, utilisez les disques laminés en PTFE / caoutchouc Thermo Scientific™. Fabriqués en caoutchouc pharmaceutique blanc avec 5 mils de revêtement en PTFE liés d’un côté, ils sont excellents pour une utilisation comme joint de bouchon lorsqu’un joint non réactif très inerte est souhaité. Les disques peuvent être autoclavés sans perte d’intégrité à une température supérieure à 100°C pendant cinq heures. Plusieurs tailles sont disponibles pour s’adapter aux petits flacons de réaction Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ et aux flacons à bouchon à vis avec septum Thermo Scientific™.
L’épaisseur du disque est d’environ 60 mil
Les disques sont rigides et plus difficiles à perforer que les disques en PTFE / silicone Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Description | 12 mm |
| Matériau | PTFE, Caoutchouc |
| Quantité | 72/boîte |
| Épaisseur (métrique) | 60 mil |
| Taille du bouchon | 12 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Petit flacon de réaction |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
| Type de produit | Disque |