Learn More
Thermo Scientific™ Disques laminés en PTFE / caoutchouc
Artikelnummer. 11547330 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Taille du bouchon:
12 mm
18 mm
22 mm
Packungsgröße:
72 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Taille du bouchon Packungsgröße
11547330 18 mm 72 pièces
11537330 12 mm 72 pièces
11557330 22 mm 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11547330 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TS12418
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Pour une étanchéité hautement inerte et non réactive, utilisez les disques laminés en PTFE / caoutchouc Thermo Scientific™.
Pour une étanchéité hautement inerte et non réactive, utilisez les disques laminés en PTFE / caoutchouc Thermo Scientific™. Fabriqués en caoutchouc pharmaceutique blanc avec 5 mils de revêtement en PTFE liés d’un côté, ils sont excellents pour une utilisation comme joint de bouchon lorsqu’un joint non réactif très inerte est souhaité. Les disques peuvent être autoclavés sans perte d’intégrité à une température supérieure à 100°C pendant cinq heures. Plusieurs tailles sont disponibles pour s’adapter aux petits flacons de réaction Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ et aux flacons à bouchon à vis avec septum Thermo Scientific™.
Informations supplémentaires sur le produit
L’épaisseur du disque est d’environ 60 mil
Les disques sont rigides et plus difficiles à perforer que les disques en PTFE / silicone Thermo Scientific™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Description 18 mm
Matériau PTFE, Caoutchouc
Quantité 72/boîte
Épaisseur (métrique) 60 mil
Taille du bouchon 18 mm
À utiliser avec (équipement) Petit flacon de réaction
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Type de produit Disque
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.